Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 52.90 CHF 39.67 | |
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 173.00 | |
| 250 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 338.00 | |
| 1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 838.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 39.67
Prezzo di listinoCHF 52.90Risparmia il 25%product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay >99% (titration) | assay ≥99% |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form - |
| pH 4.0-6.0 (1 M in H2O) | pH 3.5-5.0 | pH - | pH - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Scoprite i nostri tamponi biologici di elevata purezza in volumi di processo. Con le nostre soluzioni produttive qualificate, vi assicurerete stabilità, controllo del pH e forniture costanti.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B8660-250G | 04061835542956 |
| B8660-100G | 04061833443163 |
| B8660-1KG | 04061833443170 |
| B8660-25G | 04061833443187 |