Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-755-1
Beilstein/REAXYS Number:
1769362
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
pH
3.5-5.0
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubility
water: 25 % (w/w), clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended buffer for low temperature biochemical work. Used in the preparation of stable substrate solution for serum guanase determination. Spacer in plasma protein fractionation with Sephadex® by isotachophoresis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BICINE
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?