Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 x 1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 298.00 |
Informazioni su questo articolo
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
General description
1 vial contains 10nmols.
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol |
| mol wt monoisotopic mol wt 756.3997 Da | mol wt (M+H+) 16,952.27 Da by calculation | mol wt average mol wt 66,429.09 Da by calculation | mol wt monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?