Merck
A8471
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Sinonimo/i:
Albumin, bovine, mass spec standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
Application
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and mass spectrometry.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)