Vai a
B2517
6-Biopterin
≥97%
Sinonimo/i:
(1’R,2’S)-Biopterin, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2-dihydroxypropyl)pteridine, L-erythro-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 179.00
CHF 134.25
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 589.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’140.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.22
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-807-8
Beilstein/REAXYS Number:
87860
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97%
Solubility:
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
Biological source:
synthetic
CHF 134.25
Prezzo di listinoCHF 179.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2NC(N)=NC(=O)c2n1
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
InChI key
LHQIJBMDNUYRAM-DZSWIPIPSA-N
Application
6-Biopterin is an oxidation product from the melanogenesis regulating cofactor (6R)5,6,7,8 tetrahydrobiopterin (6-BH4). In vitro, 6-Biopterin is cytotoxic to melanocytes. However, in vivo, 6-Biopterin is rapidly and sequentially reduced back to 6-GH4 via q-BH2. Recent studies suggest that 6-Biopterin among other pteridines may be a useful non-invasive biomarker for cancer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3727219565SML0675
6-Biopterin ≥97%
Sigma-Aldrich
B2517
6-Biopterin
solubility
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
assay
≥97%
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eugenia Bifeld et al.
mSystems, 3(6) (2018-12-07)
The 90-kDa heat shock protein (HSP90) of eukaryotes is a highly abundant and essential chaperone required for the maturation of regulatory and signal proteins. In the protozoan parasite Leishmania donovani, causative agent of the fatal visceral leishmaniasis, HSP90 activity is
Suzanne V Saenko et al.
BMC biology, 11, 105-105 (2013-10-09)
Color traits in animals play crucial roles in thermoregulation, photoprotection, camouflage, and visual communication, and are amenable to objective quantification and modeling. However, the extensive variation in non-melanic pigments and structural colors in squamate reptiles has been largely disregarded. Here
Siew Ling Choy et al.
Scientific reports, 7(1), 9472-9472 (2017-08-27)
Intracellular pathogens belonging to the genus Leishmania have developed effective strategies that enable them to survive within host immune cells. Immunostimulatory compounds that counteract such immunological escape mechanisms represent promising treatment options for diseases. Here, we demonstrate that a lipopeptidephosphoglycan
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B2517-5MG04061833426869
B2517-50MG04061833045398
B2517-25MG04061833426852