Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]([C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
InChI key
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Methylnorepinephrine is a sympathomimetic amine and vasocinstrictor.
α-Methylnorepinephrine is a sympathomimetic amine and vasoconstrictor. α-Methylnorepinephrine is used clinically in dentistry in local anesthetic solutions.
α-Methylnorepinephrine (αMNE) is an α2-adrenergic agonist and is useful in cardiopulmonary resuscitation (CPR) during myocardial dysfunction especially in animals. αMNE improves water absorption in the jejunum and is blood-brain barrier impermeable.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?