Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 364.00 CHF 309.40 |
25 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 724.00 CHF 615.40 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
CHF 309.40
Prezzo di listinoCHF 364.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrato istochimico per la fosfatasi alcalina.
Application
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina, sono disponibili il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e il nitro blu tetrazolio (NBT). Il substrato BCIP/NBT è un sistema versatile e funziona in un′ampia serie di applicazioni, inclusi Northern, Southern e Western blotting, ibridazione in situ e immunoistochimica.
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina.
Biochem/physiol Actions
Substrate of choice for use with alkaline phosphatase in immunoblotting and, less commonly, in immunohistological staining procedures. High assay sensitivity is achieved via amplification when BCIP is used in conjunction with Nitro Blue Tetrazolium (NBT) Tablets (Catalog No. N5514). This substrate produces an insoluble end product that is blue-purple in color and can be observed visually.
Preparation Note
Contains 25 mg substrate per tablet.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?