Vai a
16670
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
≥95.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
BCIP®, X-fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 130.00
CHF 110.50
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 711.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
CHF 110.50
Prezzo di listinoCHF 130.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrato istochimico per la fosfatasi alcalina.
Application
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina, sono disponibili il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e il nitro blu tetrazolio (NBT). Il substrato BCIP/NBT è un sistema versatile e funziona in un′ampia serie di applicazioni, inclusi Northern, Southern e Western blotting, ibridazione in situ e immunoistochimica.
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B6777B6149B8503
description
≥95.0% (HPLC)
description
BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)