Vai a
A9511
Albumina
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
HSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.80
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 271.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 993.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’120.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’410.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
CHF 75.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin. [1]
Human albumin possess a molecular weight of 67 kDa.
Application
Albumin-bound fluorescence was used in serum of patients with chronic renal failure.[2]
Albumin from human serum has been used:
  • to standardize the column for molecular-exclusion chromatography[2]
  • to prepare the tobacco mosaic virus (TMV)-poly ethylene glycol (PEG8)-serum albumin (SA) particles
  • to analyze its modifications after oxidation using a Fenton system
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator in liver disease. Oxidative modification of albumin is seen in advanced liver disease.
Preparation Note
Prepared using method IV of Cohn, E.J., et al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947).
Other Notes
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8763A1653A3782
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A9511-1G04061833402702
A9511-500MG04061833431375
A9511-100MG04061833402672
A9511-5G04061833402719
A9511-10G04061833402689
A9511-25G04061835515301
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. Human albumin has a molecular weight of approximately 67 kDa.
      Helpful?
  2. アルブミンの屈折率 情報ありますか?
    1 answer
    1. This product is not tested for refractive index, however, the incremental refractive index is reported in the general Human Serum Albumin datasheet.
      See page 2, PHYSICAL PROPERTIES, at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/446/a9511pis.pdf
      Helpful?
  3. What are the impurities for Product A9511, Human serum albumin (HSA)?
    1 answer
    1. The impurities present are alpha-globulin and beta-globulin.
      Helpful?
  4. Can Product A9511, Human serum albumin (HSA), be used for cell culture applications?
    1 answer
    1. Although A9511 is not sterile or endotoxin tested, it can probably still be used in cell culture. Filtering a solution of HSA through a 0.45 micron filter, then a 0.2 micron filter would provide a solution that is sterile, and likely suitable for cells. A5843 is an HSA product that has been endotoxin tested.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.