Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
A8763
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
HSA
Scegli un formato
100 MG
CHF 56.50
250 MG
CHF 97.90
1 G
CHF 334.00
5 G
CHF 893.00
10 G
CHF 1’670.00
25 G
CHF 3’590.00
CHF 56.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 56.50
250 MG
CHF 97.90
1 G
CHF 334.00
5 G
CHF 893.00
10 G
CHF 1’670.00
25 G
CHF 3’590.00
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
CHF 56.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Saggio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
PM
monomer calculated mol wt 66478 Da
Concentrazione
≤1% (Globulin)
tecniche
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impurezze
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Solubilità
H2O: soluble 20 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213)
Descrizione generale
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin.[1]
Applicazioni
Albumin was used to test its effect on the in vitro bactericidal activity of cefditoren against penicillin-resistant Streptococcus pneumonia.[2] It has been clinically used in serious and often life-threatening conditions, such as shock and blood loss due to trauma, burns, and surgery.[1]
Albumin was used to study albumin-induced apoptosis in proximal tubule cells. [3] It was also used in cell adhesion molecules and surface treatment studies.[4]
Azioni biochim/fisiol
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin can also bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influences their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has varied effects on its physiological function.
Altre note
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Esclusione di responsabilità
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tamás Pivarcsik et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(6) (2021-06-03)
In this work, the various biological activities of eight organoruthenium(II) complexes were evaluated to reveal correlations with their stability and reactivity in aqueous media. Complexes with general formula [Ru(η6-p-cymene)(X,Y)(Z)] were prepared, where (X,Y) represents either an O,O-ligand (β-diketone), N,O-ligand (8-hydroxyquinoline)
H K Parmentier et al.
Poultry science, 88(3), 536-542 (2009-02-13)
To mimic airborne immune challenges, layer hens were intratracheally and concurrently challenged with various doses of the protein antigen human serum albumin (HuSA) and the pathogen-associated molecular pattern lipopolysaccharide (LPS) at 7 and 13 wk of age. All groups received
Nóra V May et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(9) (2021-06-03)
Copper(II) complexes of thiosemicarbazones (TSCs) often exhibit anticancer properties, and their pharmacokinetic behavior can be affected by their interaction with blood transport proteins. Interaction of copper(II) complexes of an {N,N,S} donor α-N-pyridyl TSC (Triapine) and an {O,N,S} donor 2-hydroxybenzaldehyde TSC
Nitin Agrawal et al.
Lab on a chip, 8(12), 2054-2061 (2008-11-22)
Neutrophil directional migration in response to chemical gradients, also known as chemotaxis, is one of the key phenomena in the immune responses against bacterial infection. To better study neutrophils chemotaxis, several in vitro assays have been developed that replicate chemotactic
Zonghua Liu et al.
Biomaterials, 31(12), 3364-3373 (2010-02-04)
Hydrophobically derivatized hyperbranched polyglycerol (HPG)-polyethylene glycol (PEG) polymers bearing stearoyl chains (HPG-C18-PEG) were originally developed as human serum albumin substitutes and further as a unimolecular drug delivery system. In view of these in vivo applications and the potential for membrane