Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 83.80 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 532.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 83.80
Nome del prodotto
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate, from microbial, ≥92% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YFPSRAQDZYNYPX-IDIVVRGQSA-L
General description
Application
- in in vitro transcription reaction as nucleotide source and in 2x RNA binding buffer
- as a component of energy solution for calibrating crude cell extract
- to test its dependency with PK11195 in mediating autophagy
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial | biological source microbial (Corynebacterium sp.) | biological source microbial | biological source microbial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ≥92% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8937-5G | 04061833400951 |
| A8937-1G | 04061833400944 |