Vai a
A2383
Adenosina 5′-trifosfato
≥99%, microbial, powder
Sinonimo/i:
ATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 89.20
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 216.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 318.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 785.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 89.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosina 5′-trifosfato, Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
L′adenosina 5′-trifosfato sale disodico idrato è stato usato:
  • per preparare soluzioni standard di adenosina trifosfato (ATP) per determinare i livelli di ATP in diverse colture batteriche
  • nel trattamento dei macrofagi derivati dal midollo osseo (BMDM)
  • come preparazione priva di nucleotidi guaninici contaminanti per studiare gli effetti del legame della subunità coatomero β (β-COP)
Biochem/physiol Actions
L′adenosina 5′-trifosfato (ATP) è un componente fondamentale per l′accumulo di energia e il metabolismo in vivo. L′ATP è utilizzata in molti processi cellulari: respirazione, reazioni biosintetiche, trasporto attivo e motilità. È un substrato di molte chinasi coinvolte nei processi di segnalazione cellulare e delle adenilatociclasi che producono il secondo messaggero adenosina monofosfato ciclico (cAMP). L′ATP fornisce l′energia metabolica necessaria per le pompe metaboliche e agisce da coenzima in un′ampia gamma di reazioni enzimatiche.
Agonista dei purinocettori P2.
Agonista purinergico P2; aumenta l′attività dei canali K+ attivati da Ca2+; substrato per i sistemi enzimatici ATP-dipendenti
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A26209A7699A3377
description
Grade I, ≥99%, from microbial
description
99%
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
crystalline
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosina 5′-trifosfato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to know how many g of ATP disodium salt hydrate contains in FLAAS -1vol vial? Thanks
    1 answer
    1. In catalog number FLAAS, the specification for our vial Content is 0.90 - 1.10 mg ATP/vial by Enzymatic Assay.  Please refer to the specific lot certificate of analysis for an individual quantity.  
      Helpful?
  2. What volume of water should 1mg ATP be reconstituted in & what would be its corresponding concentration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 50 mg/mL. The appropriate stock concentration for assays can be determined by the end user. The molecular weight is 551.14 (anhydrous basis), and the water content can be found on the lot-specific certificate of analysis. Using the molecular weight, the water content, and the chosen concentration for the ATP solution, the molarity can be calculated.
      Helpful?
  3. Can I dissolve this ATP in water and store it?
    1 answer
    1. This item can be solubilized in water at 50 mg/mL yielding a clear, colorless solution. Aqueous solutions of ATP are stable for months at -15C and or one week when stored at -0C as mentioned in the Product Information Sheet.
      For more information, please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section to access the Product Information Sheet under 'More Documents':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2383#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review