Vai a
A8673
Apomyoglobin from equine skeletal muscle
Protein sequencing standard, lyophilized powder
Sinonimo/i:
ApoMb
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16,951 Da by calculation
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
16,951 Da by calculation
packaging
vial of ~60 nmol
storage temp.
−20°C
Application
  • Identification of carbonylation sites in apomyoglobin after exposure to 4-hydroxy-2-nonenal by solid-phase enrichment and liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.: This research identifies specific carbonylation sites in apomyoglobin following exposure to 4-hydroxy-2-nonenal, using advanced mass spectrometry techniques for precise localization of oxidative modifications. (Rauniyar et al., 2010).
  • Analysis of heterogeneous fluorescence decays in proteins. Using fluorescence lifetime of 8-anilino-1-naphthalenesulfonate to probe apomyoglobin unfolding at equilibrium.: This study uses fluorescence lifetime measurements to analyze the unfolding processes of apomyoglobin, providing insights into protein stability and folding dynamics. (Wang et al., 2006).
Preparation Note
Prepared by the method of Rothgeb and Gurd
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7642ALP30A9650
mol wt
16,951 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
mol wt
-
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
packaging
vial of ~60 nmol
packaging
vial of 25 mg
packaging
-
packaging
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8673-1VL04061833400494
A8673-5X1VL04061833400500