Vai a
A7642
Albumina
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinonimo/i:
Albumina, Ovoalbumina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.50
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
chicken egg white
Mol wt:
44287 Da by calculation, ~45 kDa
CHF 80.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
packaging
vial of 25 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
Una glicoproteina fosforilata utile come marcatore (circa 45 kDa) per l′elettroforesi delle proteine. È stato usato per produrre un modello animale dell′asma.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2512A5253A7641
Albumina For use as a marker in SDS-PAGE
Supelco
A7642
Albumina
Albumina lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2512
Albumina
Albumina powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5253
Albumina
Albumina lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A7641
Albumina
description
For use as a marker in SDS-PAGE
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
mol wt
~45 kDa, 44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)