Vai a
A8138
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
~98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 520.00
CHF 442.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26N7O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
CHF 442.00
Prezzo di listinoCHF 520.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C16H26N7O6P/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-11(24)12-9(28-15)7-27-30(25,26)29-12/h8-9,11-12,15,24H,1-7,17H2,(H,19,22)(H,25,26)(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
WCWLOZYNRVLFOG-SDBHATRESA-N
Application
Cyclic AMP analog which shows partially selective agonist activity with Type I cAMP-dependent protein kinase isozyme.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9131A9376D6375
assay
~98%
assay
≥98%
assay
≥93%
assay
98-100%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8138-25MG04061832945309