Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 362.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 528.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 362.00
Nome del prodotto
Adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7-6(4(1-16)19-10)20-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
VSDSIACSNXHGOV-MCDZGGTQSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% | description ≥98.0% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥98.5% (HPLC), powder |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥93% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?