Vai a
A7736
Albumina
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
rHSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 203.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numero CAS:
Peso molecolare:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
EC Number:
274-272-6
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
CHF 203.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Construct with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin confirmed x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by eliminating the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Application
Questa variante ricombinante è raccomandata per l'utilizzo nella ricerca farmacologica riguardo a assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME); per le colture cellulari; per la ricerca sulla somministrazione di farmaci; e per la crioconservazione delle cellule.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi corporei, nei tessuti animali e nei semi di alcune piante. L'albumina sierica funziona come proteina carrier per steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono inoltre di vitale importanza nel regolare la pressione colloido-osmotica del sangue.
Other Notes
Visualizzare ulteriori informazioni sull′albumina sierica umana.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7223A9731A1653
Albumin human recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A7736
Albumin human
Albumin human recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A7223
Albumin human
Albumin human Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A9731
Albumin human
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mika Suga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1965, 35-48 (2019-05-10)
Cranial neural crest cells (NCCs) migrate to the branchial arches and give rise to the majority of cranial mesenchyme that eventually differentiates into odontoblasts, cartilage, craniofacial bone, and connective tissue; a subset of these cells differentiate into cranial ganglia. Here
Insights into the effects of N-glycosylation on the characteristics of the VC1 domain of the human receptor for advanced glycation end products (RAGE) secreted by Pichia pastoris.
Degani, et al.
Glycoconjugate Journal, 36, 27-38 (2020)
Francesco Scavello et al.
Aging, 11(6), 1648-1663 (2019-03-25)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) recognizes several ligands involved in inflammatory diseases. Two circulating soluble isoforms exist: esRAGE derived from alternative splicing and cRAGE generated by the membrane-bound RAGE (FL-RAGE) proteolysis. Together, esRAGE and cRAGE constitute sRAGE and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A7736-1G04061833386248
Questions
  1. Hi there, I am looking at the product A7736 recombinant human albumin and I see it is "Albagen™ synonym" according to the description. I know that Albagen has a single deletion N-terminus. So it is not 100% HSA. what about A7736?
    1 answer
    1. This product is constructed with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin is confirmed by x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by removing the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Additionally, the product is blocked at Cys34 to improve stability, monomer content, and homogeneity.