Vai a
A7223
Albumina
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
rHSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 630.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numero CAS:
Peso molecolare:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
5% in aqueous buffer
CHF 630.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
5% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Recombinant construct with N-terminal deletion of Asp. Structurally equivalent to native albumin by x-ray crystallography. The N-terminal Asp is the principal Cu2+ and Ni2+ chelation site; its deletion eliminates an important antigenic determinant, and the protein is hypoallergenic. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Application
Questa variante ricombinante è raccomandata per l'utilizzo nella ricerca farmacologica riguardo a assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME); per le colture cellulari; per la ricerca sulla somministrazione di farmaci; e per la crioconservazione delle cellule.
This recombinant variant is recommended for use in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research; cell culture; drug delivery research; and cryopreservation of cells.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi corporei, nei tessuti animali e nei semi di alcune piante. L'albumina sierica funziona come proteina carrier per steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono inoltre di vitale importanza nel regolare la pressione colloido-osmotica del sangue.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 4 mM sodium caprylate and 4 mM N-acetyltryptophan.
Other Notes
Visualizzare ulteriori informazioni sull′albumina sierica umana.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6608A9731A7736
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A7223
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6608
Albumina
Albumina Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A9731
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A7736
Albumina
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long is the stability of Product A7223, Albumin human - recombinant at 2-8°C?
    1 answer
    1. This product if very stable in the original sealed container and not assigned an expiration or retest date. Generally, filter sterilized albumin solutions have a shelf life of at least 2 - 3 years when stored refrigerated.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the molecular mass of the recombinant albumin used in preparing Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. This recombinant protein contains 584 amino acid residues (66,357 Dalton) derived from the prototypical human serum albumin sequence, Gene Bank Accession No. M12523, with a single deletion of the N-terminal residue (Asp).  The N-terminal deletion of the Asp reduces the affinity by which nickel and copper bind to the protein.  Otherwise, the biological properties are identical as for the full-length protein.
      Helpful?
  4. How many milliliters are in the 1 gram package size of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. There are 20 mL of albumin solution in the 1 gram package size.
      Helpful?
  5. What is the concentration of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. The concentration of this solution is 50 mg/mL.