Vai a
A6981
Acamprosate calcium
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
CHF 112.20
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 562.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10Ca0.5NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-665-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 112.20
Prezzo di listinoCHF 132.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Acamprosate calcium is a GABA γ-aminobutyric acid agonist.
Acamprosate calcium is a synthetic analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and a GABAB receptor agonist.[1] Acamprosate calcium has been used in alcohol dependence treatments[2] and may be an effective augmentation therapy anxiety patients.[3]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1000554SML0488SML0234
Acamprosate calcium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 400.48 (C10H20CaN2O8S2)
USP
1000554
Acamprosate calcium
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acamprosate calcium
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A6981-50MG04061832071527
A6981-10MG04061832071510