Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 319.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’280.00 CHF 1’088.00 |
Informazioni su questo articolo
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 2 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| application(s) agriculture | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6685-25MG | 04061833382707 |
| A6685-5MG | 04061833382714 |