Documenti fondamentali
SML1158
Sigma-Aldrich
(2S)-Hypusine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Hypusine dihydrochloride, N6-[(2RS)-4-Amino-2-hydroxybutyl]-L-lysine dihydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 174.00
25 MG
CHF 544.00
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 174.00
25 MG
CHF 544.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H23N3O3 · 2HCl
Peso molecolare:
306.23
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]Cl.[H]Cl.N[C@H](C(O)=O)CCCCNCC(O)CCN
InChI
1S/C10H23N3O3.2ClH/c11-5-4-8(14)7-13-6-2-1-3-9(12)10(15)16;;/h8-9,13-14H,1-7,11-12H2,(H,15,16);2*1H/t8?,9-;;/m0../s1
UTSZZUVUESAPQD-AHBBCRTASA-N
Azioni biochim/fisiol
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A) and a similar protein in archaebacteria. (2S)-Hypusine is formed by posttranslational modification of a lysine with the addition of the 4-aminobutyl moiety from the polyamine spermidine. There is increasing interest in the polyamine-hypusine axis and eIF5A, its a role in cell growth and differentiation, and a recent paper on the polyamine-hypusine axis as a potential new tumour suppressor network.
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)