Vai a
A6512
L-Arginine β-naphthylamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21N5O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.83
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-654-1
MDL number:
CHF 221.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H21N5O.ClH/c17-14(6-3-9-20-16(18)19)15(22)21-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14H,3,6,9,17H2,(H,21,22)(H4,18,19,20);1H/t14-;/m0./s1
InChI key
WEVOXPYVEJEKIT-UQKRIMTDSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4750C8022G3769
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A6512-1G04061833382318
A6512-500MG04061833054697