Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
279-151-1
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl δ-aminolevulinate (methyl-ALA, MAL) and 5-Aminolevulinic acid (5-ALA) are commonly used in photosentizer reagents for photodynamic therapy to treat conditions such as Acne vulgaris and hypertrophic scarring.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥96.5% (HPLC), 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5575-1G | 04061826055540 |
| A5575-100MG | 04061832421131 |