Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 124.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
mp
227-229 °C (lit.)
SMILES string
NC(CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
LBTABPSJONFLPO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
Biochem/physiol Actions
Potent metabotropic glutamate receptor antagonist.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 227-229 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?