Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
233-301-2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
β-(1,2,4-Triazol-3-yl)-DL-alanine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1nc[nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8N4O2/c6-3(5(10)11)1-4-7-2-8-9-4/h2-3H,1,6H2,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChI key
CAPORZWUTKSILW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Inhibitory histidine analog.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| color white to off-white | color - | color white to beige | color - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/370/046/ead3e720-581b-49a1-a902-59092776a9ad/640/ead3e720-581b-49a1-a902-59092776a9ad.png)