Vai a
A4727
Antisauvagine-30 trifluoroacetate salt
Sinonimo/i:
Anti-SVG-30, [D-Phe11,His12]-Sauvagine fragment 11-40 trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’210.00
CHF 1’028.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C161H274N48O46S
Peso molecolare:
3650.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
CHF 1’028.50
Prezzo di listinoCHF 1’210.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)Cc1nc[nH]c1)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C161H275N49O45S.C2HF3O2/c1-21-84(14)126(130(173)226)207-159(255)129(89(19)211)210-156(252)115(76-125(224)225)206-152(248)111(71-83(12)13)203-150(246)109(69-81(8)9)202-149(245)108(68-80(6)7)200-140(236)98(44-36-65-180-161(176)177)189-154(250)114(75-121(
InChI key
MQNGXZGVAKCDNG-NDMSIQOJSA-N
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Biochem/physiol Actions
High-affinity antagonist for Corticotropin-releasing factor (CRF) receptor type 2 (CRF(2)).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W3020SML1370SML1773
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A4727-1MG04061826149294