Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 191.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H61N7O10S · xC2HF3O2
Peso molecolare:
844.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
CHF 191.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective agonist of GPR56
TYFAVLM/P7, a synthetic peptides comprising adhesion GPR56 β-strand-13 stalk, is a potent and selective agonist of GPR56. TYFAVLM activates GPR56 in cells.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form film | form (powder or oil or film) | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?