Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 690.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2’650.00 CHF 2’252.50 |
Informazioni su questo articolo
CHF 120.00
Nome del prodotto
Luminol sodium salt,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (titration) | assay ≥97% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility 2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder and chunks | form powder or chunks | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4685-5G | 04061833374955 |
| A4685-1G | 04061833374931 |
| A4685-25G | 04061833374948 |