Vai a
A3803
Sieroalbumina
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 419.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’670.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤0.005% Fatty acids
CHF 419.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Fatty acids
loss
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
suitability
suitable for ELISA applications (as diluent)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L'albumina sierica bovina (BSA) è una proteina di 66,4 kDa solubile in acqua e composta 583 aminoacidi. Mostra una singola catena polipeptidica con tre sezioni omologhe formate da sei α-eliche. A seconda del pH può andare incontro a una isomerizzazione conformazionale reversibile. La struttura nativa della proteina diventa reattiva e flessibile in seguito a riscaldamento. La BSA è stata impiegata come proteina modello in varie applicazioni incluse procedure immunodiagnostiche, terreni di coltura cellulari e chimica clinica.[1] Le albumine da siero facilitano la diffusione ed efficacia dei farmaci mantenendo alta la pressione osmotica nel sangue.
Application
L'albumina di siero bovino viene utilizzata:
  • per impedire l′adsorbimento non specifico di matrici di fibrina su piastre di coltura di tessuti.
  • come costituente per preparare gocce di albumina
  • come supplemento nel mezzo di coltura L-15 per aumentare il numero di spermatogoni senza favorire la crescita di cellule somatiche
  • come proteina di riferimento per valutare isoterme di adsorbomento su ossidi metallici
Una delle applicazioni della BSA è come trasportatore di acidi grassi (FA). Perciò quando si fa uso di BSA in applicazioni come la coltura cellulare è importante il controllo su particolari ‘FA′per colture cellulari perché determinati acidi grassi possono influire su diverse linee cellulari con modalità variabili. Per controllare il contenuto di acidi grassi in una coltura cellulare è utile ricorrere a BSA priva di acidi grassi per permettere ai ricercatori di impiegare acidi grassi specifici per le loro linee cellulari. Anche la BSA priva di acidi grassi offre siti ottimali per il massimo del legame per gli specifici acidi grassi (FA′) da utilizzare nella coltura cellulare. L′impiego di BSA priva di acidi grassi (FA) risolve il problema di acidi grassi endogeni che potrebbero essere potenzialmente presenti in BSA che non sia esente da FA.
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Frazionato con proteine da shock termico
  • Essenzialmente priva di acidi grassi
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Preparata usando frazionamento da proteine da shock termico. Ulteriormente purificata per ridurre il contenuto di acidi grassi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8806A6003A2153
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
suitability
suitable for ELISA applications (as diluent)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Verfügbare Verfahren zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Reagenzien und Ausstattung.
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Initial investigation of acoustic droplet vaporization for occlusion in canine kidney
Zhang M, et al.
Ultrasound in Medicine & Biology, 36(10), 1691-1703 (2010)
Improved in vitro culture conditions to enhance the survival, mitotic activity, and transplantability of rainbow trout type a spermatogonia
Shikina S and Yoshizaki G
Biology of Reproduction, 83(2), 268-276 (2010)
The role of inertial cavitation in acoustic droplet vaporization
Fabiilli ML, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 56(5), 1006-1017 (2009)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A3803-500G04061833693186
A3803-10G04061835553273
A3803-100G04061835553266
A3803-5G04061833425916
A3803-50G04061833368015
A3803-1KG04061823780186