Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 147.00 | |
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 290.00 | |
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 461.00 CHF 391.85 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 793.00 CHF 674.05 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-197-4
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
CHF 147.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
2-amminopurina, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Application
La 2-aminopurina (2-AP) è usata per l′inibizione specifica della proteinchinasi dipendente dall′RNA a doppio filamento, proteinchinasi R (PKR).
La 2-aminopurina (2-AP) è stata usata per inibire la fosforilazione del fattore di iniziazione 2α degli eucarioti (eIF2α) dei condrociti nell′osteoartrosi (OA).
Biochem/physiol Actions
La 2-aminopurina (2AP) è un analogo di guanosina e adenosina, che possono accoppiarsi con le basi citosina e timina. È usata come sonda fluorescente nella struttura e nella dinamica dell′acido nucleico. La 2-aminopurina (2-AP) inibisce la proteinchinasi dipendente dall′RNA a doppio filamento, proteinchinasi R (PKR).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 280-282 °C (lit.) | mp - | mp 54-58 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-amminopurina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3509-500MG | 04061833045367 |
| A3509-250MG | 04061833361016 |
| A3509-1G | 04061826688328 |
| A3509-100MG | 04061833045350 |