A2380
2-Aminopurine nitrate salt
≥99%
Sinonimo/i:
2-AP nitrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5.HNO3/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3;2-1(3)4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H,2,3,4)
PGDNOZBGABWZLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3