Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 259.00 |
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 494.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 259.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
concentration
60-90% (Lowry)
technique(s)
tissue culture: suitable
solubility
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A soluble chromogenic substrate for proteolytic enzymes.
Azoalbumin is a substrate for assaying proteolytic enzymes, majorly trypsin, pepsin and cysteine proteinase. The assay method offers precision and is easy to perform.
Application
Azoalbumin has been used:
- as a substrate for enzymatic assay of hyphal extracts
- for screening general protease activity in spent growth medium extract
- for screening S. rolfsii proteases
Preparation Note
Prepared from Bovine albumin, Fraction V (A 4503)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) tissue culture: suitable |
| solubility 0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble (40 mg/ml) | solubility H2O: soluble 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 60-90% (Lowry) | concentration - | concentration - | concentration - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?