Vai a
A0386
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC), from yeast, powder
Sinonimo/i:
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 204.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 876.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’870.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.22
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 204.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
InChI key
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) is a metabolite produced from the hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 3′-AMP inhibits the proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors. 2′,3′-cAMP, and 3′-AMP represent a new unexplored pathway for adenosine-based cell regulation.
Application
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt has been used as a marker in thin-layer chromatography (TLC).[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9272A1752A9376
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥93%
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)