Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 168.00 | |
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 648.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6O5Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.08
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
D-(or R-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a cancer related biomarker of diagnostic value, whereas the L-(or S-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a biomarker for certain neurometabolic, inherited disorder diseases. It has no known physiological function in eukaryotes. It is toxic to the brain and increases the susceptibility to develop brain tumors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤6.0% water | impurities ≤6.0% water | impurities - | impurities ≤6.0% water |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 94577-500MG | 04061832405599 |
| 94577-100MG | 04061832405582 |