16859
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in NaOH
Impurezze
≤6.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3