Vai a
94281
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, white, ~8 U/mg
Sinonimo/i:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 64.30
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 195.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~8 U/mg
Biological source:
Canavalia ensiformis
CHF 64.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
~8 U/mg
mol wt
Mr ~480000
color
white
storage temp.
−20°C
General description
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Urease (Ure) enzyme is present in the cytosol. It is active at acidic pH. Urease is present in archaea, bacteria, unicellular eukaryotes and plants.
Application
Urease from Canavalia ensiformis may be used for urea determination of various samples, such as legumes [1]. It may be useful for the detection of pathogens as well as heavy-metal ions.
Biochem/physiol Actions
Urease catalyzes the hydrolysis of urea into carbon dioxide and ammonia. Urease is involved in nitrogen metabolism and urea degradation. Urease from Canavalia ensiformis binds 2 nickel ions per subunit [2].
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol urea (Cat. No. 51459) per minute at pH 8.0 and 25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U1500U4002U7752
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
specific activity
~8 U/mg
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mol wt
Mr ~480000
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)