This product is intended for use as a molecular weight marker in electrophoresis. The activity is not determined. Please see the link below to review other Urease products that offer a unit activity:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/ureasefromcanavaliaensiformisjackbean123459002135
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.00 |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
Canavalia ensiformis
CHF 99.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
solid
mol wt
hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa
contains
~20% dithiothreitol
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
General description
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Contains approx. 1 mg protein
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source - |
| suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| mol wt hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa | mol wt ~544620 Da | mol wt Mr ~480000 | mol wt ~544620 Da |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Do you know the activity in U/mg of this urease preparation?
1 answer-