Vai a
85707
Acido 2,5-diidrossibenzoico
suitable for matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-DHBA, Acido gentisico, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 29.20
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 124.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 313.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
2209119
MDL number:
Assay:
>99.0% (HPLC)
Form:
powder
CHF 29.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
>99.0% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
polymers
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
ε (extinction coefficient)
>2000 at 337 nm
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dihydroxybenzoic acid is an ionic liquid matrix used for the analysis of biomolecules using matrix-assisted laser desorption/ionization combined with mass spectrometry.
Most commonly used matrix for carbohydrates. For MALDI-MS of free neutral glycans. Produces [M+Na]+ ion; may show a weaker [M+K]+ ion. Other species may be generated by the addition of the appropriate inorganic salt.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3931978069149357
assay
>99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
mp
203-207 °C, 204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido 2,5-diidrossibenzoico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
Contenuto correlato
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry with additives to 2,5-di-hydroxy-benzoic acid.
Karas, M., et al.,
Org. Mass Spectrom., 28, 1476-1481 (1993)
2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine and other ionic liquid matrixes for enhanced MALDI-MS analysis of biomolecules
Mank M, et al.
Analytical Chemistry, 76(10), 2938-2950 (2004)
F Bochner et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 30(2), 266-275 (1981-08-01)
Single oral doses of aspirin (ASA, 1,500 mg), sodium salicylate (NaSA, 1,500 mg, 1,200 mg), and salicyluric acid (SUA, 500 mg) were given to five subjects. Serial plasma and urine samples were collected for 24 hr (plasma) and up to
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
85707-250MG-F04061833027486
85707-1G-F04061833027370
85707-10MG-F04061833027264
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf