Documenti fondamentali
149357
Sigma-Aldrich
Acido 2,5-diidrossibenzoico
98%
Sinonimo/i:
2,5-DHBA, Acido gentisico, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 41.50
25 G
CHF 65.50
100 G
CHF 169.00
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 41.50
25 G
CHF 65.50
100 G
CHF 169.00
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Beilstein:
2209119
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Metabolita dell′aspirina.
Applicazioni
L′acido 2,5-diidrossibenzoico (2,5-DHBA) può essere utilizzato:
  • come matrice nell′analisi mediante spettrometria di massa MALDI-TOF di copolimeri poli(stirene-co-pentafluorostirene)[1]
  • per preparare il coniugato 2,5-DBHA-gelatina, importante in tecnologia farmaceutica perché può fungere da polimero nello sviluppo di diverse formulazioni[2]
  • come legante tridentato nella sintesi di complessi del molibdeno, per reazione con (PPh4)4Mo8O26[3]
  • come materiale di partenza nella sintesi totale della landomicina A, un antibiotico della famiglia delle angucicline.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matrix-assisted laser desorption/ionization sample preparation optimization for structural characterization of poly (styrene-co-pentafluorostyrene) copolymers
Tisdale E, et al.
Analytica Chimica Acta, 808, 151-162 (2014)
Evgenia Tisdale et al.
Analytica chimica acta, 808, 151-162 (2013-12-29)
The influence of the sample preparation parameters (the choice of the matrix, matrix:analyte ratio, salt:analyte ratio) was investigated and optimal conditions were established for the MALDI time-of-flight mass spectrometry analysis of the poly(styrene-co-pentafluorostyrene) copolymers. These were synthesized by atom transfer
A 2, 5-Dihydroxybenzoic acid-gelatin conjugate: the synthesis, antiviral activity and mechanism of antiviral action against two alphaherpesviruses
Lisov A, et al.
Viruses, 7(10), 5343-5360 (2015)
Polynuclear oxomolybdenum (VI) complexes of dihydroxybenzoic acids: Synthesis, spectroscopic and structure characterization of a tetranuclear catecholato-type coordinated 2, 3-dihydroxybenzoate and a novel tridentate salicylato-type coordinated 2, 5-dihydroxybenzoate trinuclear complex
Litos C, et al.
Polyhedron, 25(6), 1337-1347 (2006)
Matthew T Briggs et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(10), 825-841 (2017-03-09)
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging (MALDI-MSI) of the proteome of a tissue has been an established technique for the past decade. In the last few years, MALDI-MSI of the N-glycome has emerged as a novel MALDI-MSI technique. To assess
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to prepare a stock solution of 2,5-dihydroxybenzoic acid 149357?
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been tested. However, product 85707, which is tested for suitability in Maldi-MS, is tested for solubility at 0.1 g in 10 mL Methanol. These items have the same CAS number and the properties are identical.