Vai a
83553
Rennin from Mucor miehei
lyophilized, powder, slightly brown, ~0.1 U/mg
Sinonimo/i:
Mucorpepsin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 144.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 547.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-975-5
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~0.1 U/mg
Biological source:
fungus (Mucor miehei)
CHF 144.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
fungus (Mucor miehei)
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~0.1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol folin-positive amino acids and peptides (calculated as tyrosine) per minute at pH 7.5 and 37°C (casein, Cat. No. 22078, as substrate)
Action on a synthetic chromophoric hexapeptide[1]
Sales restrictions may apply
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R58766231662302
biological source
fungus (Mucor miehei)
biological source
microbial (Rhizomucor miehei)
biological source
(from Candida rugosa)
biological source
fungus (Candida rugosa)
specific activity
~0.1 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
15-25 U/mg
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid, powder (fine)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
yellow-brown
color
-
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
quality
lyophilized
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)