62316
Lipase from Candida rugosa
powder, yellow-brown, ≥2 U/mg
Sinonimo/i:
CCL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Candida rugosa)
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività specifica
≥2 U/mg
PM
Mr ~67000
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
≤100%
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Colore
yellow-brown
Intervallo di pH
6.5—7.5 (0.01 g/L)
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
sample preservation
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Informazioni sul gene
fungus ... LAP1(2544)
Descrizione generale
The lipase enzyme is a naturally occurring enzyme present in both the stomach and pancreatic juice. It is expressed and active in various tissues. For instance, hepatic lipases are found in the liver, hormone-sensitive lipases in adipocytes, lipoprotein lipase on the vascular endothelial surface, and pancreatic lipase in the small intestine. These lipases are classified within the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?