Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 164.00 | |
| 5 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 475.00 | |
| 10 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 791.00 CHF 395.50 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161900
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
RBS™ 50 solution is a special detergent for glass and instruments in chemical, biological, and biotechnology laboratories. It is suitable for use in ultrasonic baths and automatic washing machines for laboratory glassware.
Application
RBS™ 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form liquid |
| density 1.24 g/mL at 20 °C | density 1.10 g/mL at 20 °C | density - | density 1.09 g/mL at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| pH 11-12 (2% in H2O) | pH 11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.), 12.9-13.9(pure)(lit.) | pH - | pH 11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.), 13.0-14.0(pure )(lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Enhanced performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells via interface modification using phenyl ammonium iodide derivatives
Ghoreishi FS, et al.
Journal of Power Sources, 473, 228492-228492 (2020)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 83462-5L | 04061837595882 |
| 83462-1L | 04061833005705 |
| 83462-10L | 04061837595875 |