Vai a
83465
RBS™ T230
concentrate
Sinonimo/i:
RBS™ Viro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
10 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 654.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 110.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
foaming detergent
Quality Segment
form
liquid
quality
concentrate
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
density
1.07 g/mL at 20 °C
Application
foaming detergent for cleaning all glass and metallic equipment in virology and medicine
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
834628346083461
RBS™ T230 concentrate
Sigma-Aldrich
83465
RBS™ T230
description
concentrate
description
concentrate
description
concentrate
description
concentrate
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
protein quantification: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
1.24 g/mL at 20 °C
density
1.09 g/mL at 20 °C
density
1.10 g/mL at 20 °C
description
foaming detergent
description
-
description
-
description
-
pH
6.0-7.5
pH
11-12 (2% in H2O)
pH
11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.), 13.0-14.0(pure )(lit.)
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.), 12.9-13.9(pure)(lit.)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)