Vai a
76157
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
erythro-(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, H-(2S,4R)-γ-Hydroxy-Glu-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725871
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O
color
white
mp
171 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C[C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
HBDWQSHEVMSFGY-STHAYSLISA-N
Biochem/physiol Actions
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid or (2S,4R)-4-hydroxyglutamate was shown to activate the metabotropic glutamate receptors, mGlu1a, mGlu2, and mGlu8a in a dose-dependent manner. [1]
Substrate for aminotransferase[2]; pharmacological characterization at human glutamate transporter subtypes 1-3[3]; for studying structure-activity relationships (SAR) for ionotropic and metabotropic glutamate receptors[4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4375G3640G1135
Glu-Glu
Sigma-Aldrich
G3640
Glu-Glu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white
color
white
color
-
mp
171 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
76157-10MG04061832720258
76157-50MG04061832720265