Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 100.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 385.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide), γ-glutamyl transpeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 5 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green | solubility methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?