Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O
mp
~150 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
FQTFHMSZCSUVEU-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystalline | form crystalline | form powder |
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information - | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information - |
| optical activity [α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp ~150 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 74480-1G | 04061832889320 |
| 74480-100MG | 04061832889313 |