Vai a
I134
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 391.00
CHF 332.35
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’340.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N3O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21 (free base basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Mol wt:
calculated mol wt 173.22 g/mol
CHF 332.35
Prezzo di listinoCHF 391.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
Application
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect. It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.
Biochem/physiol Actions
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2533I8021A2636
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
mol wt
15,000-30,000
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder or solid
form
powder
form
powder
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)