Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 164.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 552.00 CHF 469.20 |
Informazioni su questo articolo
CHF 164.00
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt, for the determination of phosphatase, ≥97.0% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97.0% (enzymatic)
form
powder or crystals
quality
for the determination of phosphatase
impurities
≤0.1% free nitrophenol, ≤6% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% anhydrous basis | assay ≥99% (TLC) |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| quality for the determination of phosphatase | quality - | quality - | quality - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 73737-5G | 04061832883595 |
| 73737-25G | 04061832921013 |