Vai a
N3129
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
phosphatase substrate, chromogenic, ≥97% anhydrous basis, powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, PNPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 466.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(O-)2 · 2C6H11NH3+
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.44
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
257-949-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6553276
eCl@ss:
32160701
CHF 61.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥97% anhydrous basis
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OP(O)(=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C6H13N/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6H,1-5,7H2
InChI key
KXNNUYCXODNFBD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a component in the colorimetric reagent for abscisic acid (ABA) assay.
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the preferred substrate for use with alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. Due to its high sensitivity, pNPP is the considered substrate in alkaline phosphatase systems. ELISA applications based on pNPP can be read in timed assays or delayed readings by stopping with alkaline solutions. This substrate yields a yellow-colored soluble end product that can be measured spectrophotometrically at 405 nm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)