Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O4 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
color
white
SMILES string
O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (T) | assay ≥75% (calc. on dry substance, enzymatic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| color white | color white | color - | color - |
| optical activity [α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water | optical activity [α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glyceric acid sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 61786-10MG | 04061832385365 |
| 61786-50MG | 04061832385389 |
| 61786-250MG | 04061832385372 |